Learn More
Axygen™ 200ul Racked Flat 0,37mm OD Gel Tip, Sterile VE=400 St.
Entwickelt für das Entfernen von Banden aus Agarose-Gelen
Marke: Axygen™ TGL-200FT-37-R-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Axygen™ Gel-Ladespitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipettierer entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettierermarken kompatibel.Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.Erhältlich in flacher und runder Ausführung mit unterschiedlichen Außendurchmessern für unterschiedliche Gelstärken.Spezifikation
0,5 bis 200 μl | |
Durchsichtig | |
Gestell | |
Universal-Pipettenspitzen |
Steril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gel-Beladung | |
Polypropylen |