Learn More
Axygen™ Axygen™ FDSS™ Liberty Roboterspitzen
Für eine präzise Probenabgabe
719.81 € - 4215.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 30 μl |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Autoklavierbar | Ja |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12595737
|
Axygen™
LT-384-R |
Durchsichtig | Nicht steril |
805.00 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10804571
|
Axygen™
LT-384-BK-R |
Schwarz | Nicht steril |
4215.00 €
19200 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12722876
|
Axygen™
LT-384-R |
Durchsichtig | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12585737
|
Axygen™
LT-384-BK-R |
Schwarz | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Erhältlich in transparent und in weiß
- Volumen: 30 μ l
- Erhältlich im Gestell oder vorsterilisiert im Gestell
- Für die Verwendung mit Molecular Devices Liberty Köpfen
- Verpackung: 384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Zertifizierungen
Zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher
Spezifikation
30 μl | |
Ja | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
Molecular Devices™ FLIPR 384-Well-Kopf | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Automatisierung, Round | |
50 Gestelle/Karton | |
FLIPR™ |