missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Axygen™ Gelgießtabletts für die 7 cm-Gelbox

Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm

53.95 € - 67.60 €

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) 7 cm-Gelbox
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15583167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
HGB7-7-GT
7 x 7 cm (2.7 x 2.7 Zoll)
53.95 €
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15523167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
HGB7-10-GT
7 x 10 cm (2.7 x 3.9 Zoll)
67.60 €
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • UV-durchlässig
Spezifikation

Spezifikation

7 cm-Gelbox
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen