Learn More
Axygen™ Axygen™ Gelschneidespitzen
Passend für die meisten 1000 ul-Pipetten. In Beuteln und Gestellen erhältlich.
152.88 € - 1090.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1000 µl |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Durchsichtig |
Länge (metrisch) | 1.1 x 4 mm |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12565717
|
Axygen™
TGL-1140 |
Großpackung |
775.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12716629
|
Axygen™
TGL-1140-R |
Gestell |
1090.00 €
2400 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12538017
|
Axygen™
TGL-1140-R |
Gestell |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
- Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
- 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
Spezifikation
1000 µl | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
1.1 x 4 mm | |
Ja | |
2, 5 μl |