Learn More
Axygen™ Axygen™ Gelspitzen, rund
Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen.
44.90 € - 147.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0.5 bis 200 μl |
---|---|
Farbe | Transparent |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Spitzenform | Gel-Beladung, Round |
Verpackung | 200 Spitzen/Gestell; 2 Gestelle/Karton |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10515540
|
Axygen™
TGL-200RD-57-R |
Nicht steril |
141.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12766629
|
Axygen™
TGL-200RD-57-R-S |
Steril |
147.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12508007
|
Axygen™
TGL-200RD-57-R |
Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12518007
|
Axygen™
TGL-200RD-57-R-S |
Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
- Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
- 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
- Spitzen mit 0.37 mm Außendurchmesser für die Beladung mit 0.4 mm dicken Gelen; 0.17 mm Außendurchmesser für 0.2 mm-Gele
Spezifikation
0.5 bis 200 μl | |
DNAse-/RNAse-frei | |
200 Spitzen/Gestell; 2 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |
Transparent | |
Gel-Beladung, Round | |
Ja | |
2, 5 μl |