Learn More
Axygen™ Axygen™ GEN3™ Multi-Barrieren-Pipettenspitzen
Die TriFilter-Technologie gewährleistet höchsten Schutz vor Kreuzkontaminationen
113.55 € - 1175.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, PCR-Inhibitor und Pyrogen |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12812283
|
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S |
100 bis 1000 μl |
672.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12892273
|
Axygen™
GEN3-20-L-R-S |
20 μl |
625.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12822453
|
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S |
100 bis 1000 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12882273
|
Axygen™
GEN3-200-L-R-S |
1 bis 200 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12802283
|
Axygen™
GEN3-10-L-R-S |
0,1 bis 10 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Effektive Trennung der Flüssigkeit von der selbstdichtenden Barriere durch eine zusätzliche Schutzschicht aus herkömmlichem Polyethylen-Filtermaterial.
- Selbstdichtender Multi-Barriere-Filter verhindert Aerosol- oder Flüssigkeitskreuzkontamination
- Das urheberrechtlich geschützte Filterdesign verhindert mögliche PCR-Hemmungen
- Die Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
- Im praktischen und anwenderfreundlichen Klappgestell
- Vorsterilisiert; keine Autoklavierung erforderlich
Maxymum Recovery™ ist standardmäßig im Lieferumfang aller Gen3 Multi-Barriere-Spitzen enthalten
- Sehr glatte Oberflächen
- Exklusive Spritzgießtechnik
- Reduziert Probenverluste und spart teure Reagenzien
- Für beste Genauigkeit und Präzision
Zertifizierungen
Die GEN3 Multi-Barriere-Spitzen sind zertifiziert frei von humaner gDNA und PCR-Inhibitoren. Zertifiziert DNase-/RNase-frei und nicht-pyrogenisch.
Spezifikation
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
Gestell | |
Polyethylen |
Steril | |
Frei von DNase, RNase, DNA, PCR-Inhibitor und Pyrogen | |
GEN3TM |