Learn More
Axygen™ Axygen™ Multimek Typ II Roboterspitzen
Robbins-Spitzen für Beckman Multimek «Typ II«
Marke: Axygen™ RMT-200-C-R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.90000kg
Beschreibung
- Die Spitzen werden für vollständige Sicherheit ohne Beeinträchtigung von Kunststoff oder Leistung mit Elektronenstrahlen sterilisiert
- Volumenbereich: 200 μ l
- Lieferbar in sterilisierten und nicht sterilisierten Gestellen
- Verpackung: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
200 μ l | |
Durchsichtig | |
Bestrahlung mit Elektronenstrahlen für vollständige Sicherheit ohne Beeinträchtigung von Kunststoff oder Leistung | |
Automatisierung, Round | |
Beckman Coulter™ Multimek™ Aufsatztyp II |
Nicht steril | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
Polypropylen |