Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Die Axygen™ Pipettenspitzen mit universeller Passform sind mit den meisten Einkanal- und Mehrkanal-Mikropipetten in Forschungsqualität kompatibel und als DNase-/RNase-frei und Pyrogen-frei zertifiziert.
Marke: Axygen™ T-205-WB-C-R
325.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 8.05000kg
Beschreibung
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
- Steril und nicht steril erhältlich
- In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Spezifikation
200 μl | |
Nicht steril | |
Ja | |
Gestell | |
Stapelbares Gestell | |
Einkanalpipetten, Mehrkanalpipette, Universal Fit, Reference Compatible |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren | |
Genomisch/mit weiter Öffnung | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Polypropylen |