Learn More
Axygen™ Axygen™ Netzteil-Adapter für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
22.05 €
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15513177
|
Axygen™
HGB7-AD |
4 mm- bis 4 mm- Stromversorgungsadapter |
22.05 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15523177
|
Axygen™
HGB7-AD2 |
4 mm- bis 2 mm- Stromversorgungsadapter |
22.05 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
NetzteiladapterSpezifikation
7 cm-Gelbox |