Learn More
Axygen™ Axygen™ Qiagen™ Roboterspitzen
Kompatibel mit Qiagen Liquid Handling-Systemen und der Qiagen BioRobot Serie
Marke:  Axygen™ QTF-1100-CBK-R-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417699
  • 325.85 € / 1536 Stück
Verfügbar ab
10-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In Volumen von 250, 300, 1000 und 1100 μl lieferbar.
  • Mit durchsichtigen und leitfähigen schwarzen Spitzen lieferbar
  • Auswahl an vorsterilisierten, unsterilisierten, gefilterten, ungefilterten und leitfähigen Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
1000 μ l
Steril
Rund
Nicht-ANSI
Nicht-pyrogen, Füllstandserfassung, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Qiagen™ BioRobot™
Automatisierung
16 Racks/Cs.
Gefiltert
Schwarz
PP (Polypropylen)
DNAse-/RNAse-frei
Qiagen™ BioRobot™
Gestell
SBS Rack