Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 0.60 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
37.65 € - 473.00 €
Spezifikation
Max. RZB | Gehäuse 14000xG |
---|---|
Graduierungen | 0,1 bis 0,6 ml |
Art der Kappe | Schnappverschluss |
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12535607
|
Axygen™
MCT-060-SP |
Spektrum | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
54.05 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11391944
|
Axygen™
MCT-060-B |
Blau | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
47.25 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12647215
|
Axygen™
MCT-060-C-S |
Durchsichtig | Steril | 500 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
40.95 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11331954
|
Axygen™
MCT-060-V |
Lila | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
47.25 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11321984
|
Axygen™
MCT-060-L-C |
Durchsichtig | Unsteril | 500 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
37.65 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11321954
|
Axygen™
MCT-060-R |
Rot | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
47.25 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12706789
|
Axygen™
MCT-060-Y |
Gelb | Nicht steril | 1.000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
473.00 €
10000 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11371944
|
Axygen™
MCT-060-C |
Durchsichtig | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
65.35 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11311954
|
Axygen™
MCT-060-O |
Orange | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
47.25 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11301954
|
Axygen™
MCT-060-G |
Grün | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
47.25 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11341954
|
Axygen™
MCT-060-X |
Bernsteinfarbig | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
47.25 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12776779
|
Axygen™
MCT-060-R |
Rot | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11376304
|
Axygen™
MCT-060-SP |
Spektrum | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10859450
|
Axygen™
MCT-060-C |
Durchsichtig | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12786779
|
Axygen™
MCT-060-V |
Lila | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12756779
|
Axygen™
MCT-060-L-C |
Durchsichtig | Unsteril | 500 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12766779
|
Axygen™
MCT-060-O |
Orange | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12736779
|
Axygen™
MCT-060-C-S |
Durchsichtig | Steril | 500 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12746779
|
Axygen™
MCT-060-G |
Grün | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12716779
|
Axygen™
MCT-060-B |
Blau | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12796779
|
Axygen™
MCT-060-X |
Bernsteinfarbig | Unsteril | 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Hält bis zu 14,000 RZB stand
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Erfordernisse erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen zur Unterstützung von Farbcodierung erhältlich
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Spezifikation
Gehäuse 14000xG | |
Schnappverschluss | |
Polypropylen | |
0,6 mL | |
0.1 ml |
0,1 bis 0,6 ml | |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Ja | |
Polypropylen | |
Ja |