Learn More
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen, für Axypet-16
Für den Einsatz mit Axypet-16 Pipetten
739.66 € - 4380.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0.5 bis 30 μl |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Ja |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11354245
|
Axygen™
T-1536-R |
Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12712946
|
Axygen™
T-1536-R |
Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12722946
|
Axygen™
T-1536-R-S |
Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Verpackung: Gestell
- Typ: Mikrovolumen
Spezifikation
0.5 bis 30 μl | |
Ja | |
Gestell | |
Axypet-16 |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Mikrovolumen | |
PP (Polypropylen) |