Learn More
Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Marke:  Axygen™ P-DW-500-C-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.99000kg
Artikelnummer. 12537937
  • 221.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004
Ohne Deckel
Autoklavierbar
Polypropylen
Steril
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
50/Karton
-112 °F
Standard
8 x 12
Durchsichtig
96
V-Boden
4000 xG
5/Packung
-80 °C