Learn More
Axygen™ Axygen™ Wellpro™ Roboterspitzen
Transparente Spitzen
484.71 € - 494.34 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Non-Filtered |
Farbe | Durchsichtig |
Gestellfarbe | Grau |
Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12786639
|
Axygen™
TWP-200-R-S |
Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12776639
|
Axygen™
TWP-200-R |
Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Im Gestell
- Fassungsvermögen 200 μl
- Vorsterilisierte Spitzen erhältlich
- Graue Gestelle
Bestellinformation
30++l
200++l
Spezifikation
200 μl | |
Durchsichtig | |
Nicht-ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Round | |
PP (Polypropylen) |
Non-Filtered | |
Grau | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
ProGroup Wellpro 3000 |