Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 200 μl
Die Axyge™n Mikropipettenspitzen für die Automatisierung bestehen aus Polypropylen und bieten eine Vielzahl von Optionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
54.78 € - 434.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Transparent |
Gestellfarbe | Blue |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12736679
|
Axygen™
ZT-200-R-S |
Ja | Automatisierung, Round |
378.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12033939
|
Axygen™
ZT-200-R |
Nicht steril | Automatisierung, Round |
341.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12716679
|
Axygen™
ZT-200-L-R-S |
Steril | Automatisierung, Maxymum Recovery™, Round |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11364325
|
Axygen™
ZT-200-L-R-S |
Steril | Automatisierung, Maxymum Recovery™, Round |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11384325
|
Axygen™
ZT-200-R-S |
Ja | Automatisierung, Round |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11374325
|
Axygen™
ZT-200-R |
Nicht steril | Automatisierung, Round |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11314335
|
Axygen™
ZT-205-WB-R-S |
Steril | Automatisierung, Genomisch/mit weiter Öffnung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Für Tecan™/Freedom EVO™trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™ und SciClone™ Systeme
- Für 5er-Racks aus Polypropylen mit 96 Wells, die nicht dem ANSI-Format entsprechen, sowie für Racks im ANSI/SLAS-384-Format
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Steril und nicht steril erhältlich
- Erhältlich als Standardmodell oder Maxymum Recovery™
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
200 μl | |
Transparent | |
Ja | |
Gestell | |
Mikropipettenspitze für Automatisierung | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Blue | |
RNase-frei, DNase-frei, nicht-pyrogenisch | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Tecan™/Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™ und SciClone™ Systeme |