Description
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
- Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
- Spitzen-System drehbar um 360°
- Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
- Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
- Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | ± 8,0/ ± 2,0% |
| Beschreibung | Kopfform: 10 μl |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Axypet |
| Typ | Mehrkanal-Pipette |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 10 μl |
| Präzision | ±6,0/ ±1,2 % |
| Gewährleistung | 3 Jahre |