Learn More
AZ 10606120 Dihydrochlorid (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30334777
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334777 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334777 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7951631MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZ 10606120 Dihydrochloride
CAS 607378-18-7
Summenformel C25H34N4O2 • 2(HCl)
Menge 1 mg
Synonym N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride, N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride (9CI), 2-(1-Adamantyl)-N-[2-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]quinolin-5-yl]acetamide Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H34N4O2.2ClH/c30-9-8-26-6-7-27-23-5-4-20-21(28-23)2-1-3-22(20)29-24(31)16-25-13-17-10-18(14-25)12-19(11-17)15-25;;/h1-5,17-19,26,30H,6-16H2,(H,27,28)(H,29,31);2*1H
SMILES O=C(CC12CC(C3)CC(C2)CC3C1)NC4=C5C=CC(NCCNCCO)=NC5=CC=C4
IUPAC-Name 2-(1-Adamantyl)-N-[2-[2-(2-Hydroxyethylamino)ethylamino]chinolin-5-yl]acetamid;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 422.5623646