Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 10606120 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18024252
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18024252 10 mg 10 Milligramm
18074772 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024252 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3323/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent P2X7 receptor antagonist
Potent P2X7 receptor antagonist (KD values are 1.4 and 19 nM at human and rat P2X7 receptors respectively). Binds in a positive cooperative manner to sites distinct from, but coupled to, the ATP binding site and acts as a negative allosteric modulator. Inhibits tumor growth and displays antiangiogenic effects in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607378-18-7
Summenformel C25H36Cl2N4O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZ 10606120 dihydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 495.48
Reinheit >98%
Molekulargewicht 495.489