Learn More
Tocris Bioscience™ AZ PFKFB3 67, >98%
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002175
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002175 10 mg 10 Milligramm
30000987 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002175 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5742/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective PFKFB3 inhibitor
Potent and selective PFKFB3 inhibitor (IC50 values are 11, 159 and 1130 nM for PFKFB3, PFKFB2 and PFKFB1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1704741-11-6
Summenformel C26H25N5O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-N-[4-[[3-Cyano-1-[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl]-2-pyrrolidinecar
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formelmasse 455.51
Reinheit >98%
Molekulargewicht 455.518