Learn More
Azacitidin USP Verwandte Verbindung B, Mikromol™
Beschreibung
Azacitidin USP Verwandte Verbindung B
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose |
| CAS | 6974-32-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C28 H24 O9 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, ABR, NSC 23349, beta-D-Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, beta-D- (6CI,8CI), 1-0-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribose, 1-O-Acetyltri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 2,3,5-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranosyl acetate, Azacitidine Related Compound B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4R,5S)-5-Acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?