Learn More
Azacitidin USP Verwandte Verbindung B, Mikromol™
Artikelnummer. 30051657
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051657 100 mg 100 Milligramm
30049541 25 mg 25 Milligramm
30459318 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051657 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1259.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Azacitidin USP Verwandte Verbindung B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
CAS 6974-32-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C28 H24 O9
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, ABR, NSC 23349, beta-D-Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, beta-D- (6CI,8CI), 1-0-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribose, 1-O-Acetyltri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 2,3,5-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranosyl acetate, Azacitidine Related Compound B
InChI-Formel InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-5-Acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 504.48
Menge 100 mg
Formelmasse 504.142 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.