missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azadibenzyclooctyn-PEG4-Maleimid, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15467029
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C36H42N4O9
MFCD22380760
ADIBO-PEG4-maleimide
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C36H42N4O9
MFCD22380760
ADIBO-PEG4-maleimide

Ein Sulfhydryl-reaktives Reagenz mit PEG4-Spacer zur Integration von ADIBO in Moleküle

Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Cyclooctyne sind nützlich bei strahlenfördernden, kupferfreien Azid-Alkin-Cycloadditionsreaktionen. Dieses Dibenzocyclooctyn reagiert mit azid-funktionalisierten Verbindungen oder Biomolekülen zu einer stabilen Triazol-Verbindung, ohne dass ein Cu(I)-Katalysator nötig ist. Der PEG-Abstandhalter fügt dem Produkt hydrophile Eigenschaften hinzu, um die Aggregation zu verringern.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Azadibenzocyclooctyne-PEG4-maleimide
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Formelmasse 674.74
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'