missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azadibenzyclooctyn-PEG4-Maleimid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Beschreibung
Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclooctyne sind nützlich bei strahlenfördernden, kupferfreien Azid-Alkin-Cycloadditionsreaktionen. Dieses Dibenzocyclooctyn reagiert mit azid-funktionalisierten Verbindungen oder Biomolekülen zu einer stabilen Triazol-Verbindung, ohne dass ein Cu(I)-Katalysator nötig ist. Der PEG-Abstandhalter fügt dem Produkt hydrophile Eigenschaften hinzu, um die Aggregation zu verringern.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Cyclooctyne sind nützlich bei strahlenfördernden, kupferfreien Azid-Alkin-Cycloadditionsreaktionen. Dieses Dibenzocyclooctyn reagiert mit azid-funktionalisierten Verbindungen oder Biomolekülen zu einer stabilen Triazol-Verbindung, ohne dass ein Cu(I)-Katalysator nötig ist. Der PEG-Abstandhalter fügt dem Produkt hydrophile Eigenschaften hinzu, um die Aggregation zu verringern.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azadibenzocyclooctyne-PEG4-maleimide |
Farbe | Gelb |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 674.74 |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'