Learn More
Azaperone, MedChemExpress
Beskrivelse
Azaperone (R-1929) acts as a dopamine antagonist but also has some antihistaminic and anticholinergic properties. Azaperone is a pyridinylpiperazine and butyrophenone neuroleptic drug with antiemetic effects, which is used mainly as a tranquilizer in veterinary medicine.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Azaperone |
| CAS | 1649-18-9 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H22FN3O |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | R-1929 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (152.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 327.4 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?