missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azapropazon, LoGiCal

Artikelnummer. 30458281
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458281 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458281 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0245.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Azapropazone
CAS 13539-59-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azapropazone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H20 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Dimethylamino-7-methyl-1,2-(n-propylmalonyl)-1,2-dihydro-1,2,4-benzotriazine, 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, AHR 3018, Apazone, Azapropazone, Cinnamin, Cinnopropazone, Mi 85, NSC 102824, Prolixan, Sinnamin, 1H-Pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-
InChI-Formel InChI=1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCCC1C(=O)N2N(C1=O)c3cc(C)ccc3N=C2N(C)C
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propylpyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazin-1,3-dion
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 300.36
Menge 10 mg
Formelmasse 300.1586 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.