Learn More
Azapropazon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azapropazone |
| CAS | 13539-59-8 |
| Summenformel | C16 H20 N4 O2 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | 3-Dimethylamino-7-methyl-1,2-(n-propylmalonyl)-1,2-dihydro-1,2,4-benzotriazine, 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, AHR 3018, Apazone, Azapropazone, Cinnamin, Cinnopropazone, Mi 85, NSC 102824, Prolixan, Sinnamin, 1H-Pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propyl- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC1C(=O)N2N(C1=O)c3cc(C)ccc3N=C2N(C)C |
| IUPAC-Name | 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propylpyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazin-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.36 |
| Formelmasse | 300.1586 |