Learn More
Azathioprin-13C4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azathioprine-13C3 |
| CAS | 1346600-71-2 |
| Summenformel | 13C4 C5 H7 N7 O2 S |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | Azathioprine 13C4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)/i1+1,4+1,7+1,9+1 |
| SMILES | [13CH3]n1[13cH]n[13c]([13c]1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 6-(3-(1^{13}C)methyl-5-nitro(2,4,5-^{13}C_{3})imidazol-4-yl)sulfanyl-9H-purin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.23 |
| Formelmasse | 281.0516 |