Learn More
Azepan-2-on-oxim, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10496462
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material Azepan-2-one oxime
CAS 19214-08-5
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H12N2O
MDL-Nummer MFCD00053062
Menge 1 g
Synonym azepan-2-one oxime, n-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2z-azepan-2-one oxime, 2h-azepin-7-amine,3,4,5,6-tetrahydro-n-hydroxy, n-2e-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino azaperhydroepine, n-2z-azepan-2-ylidene hydroxylamine, caprolactam-oxime, hieh@hpdeewafjjadp, azepan-2-oneoxime
InChI-Schlüssel PPOHPUOKXMNCCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O\N=C1/CCCCCN1
IUPAC-Name N-(3,4,5,6-Tetrahydro-2H-Azepin-7-yl)Hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 128.18
PubChem CID 1810625
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%