Learn More
Azetidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040221
50.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
36520-39-5
C3H8ClN
93.554
MFCD00191762
HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
12308726
Azetidin;Hydrochlorid
C1CNC1.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
36520-39-5
C3H8ClN
93.554
MFCD00191762
HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
12308726
Azetidin;Hydrochlorid
C1CNC1.Cl
Azetidine hydrochloride is a building block for azetidine synthesis and a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azetidinhydrochlorid ist ein Baustein für die Azetidin-Synthese und ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (103.8 °C bei 760 mm Hg).
Hinweise
Hygroskopisch. Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Azetidine hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Flammpunkt 152°C (306°F)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (103.8°C at 760mmHg).
Formelmasse 93.56
Reinheit (%) 97%