Learn More
Azido-PEG1-Säure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azido-PEG1-acid |
| CAS | 1393330-34-1 |
| Summenformel | C5H9N3O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 3-(2-Azidoethoxy)-propanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9N3O3/c6-8-7-2-4-11-3-1-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-Name | 3-(2-Azidoethoxy)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.14 |
| Formelmasse | 159.0644 |