Learn More
Azido-PEG3-Maleimid-Kit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
An azido containing reagent with PEG spacer and sulfhydryl reactivity. The compound is not stable upon prolonged storage and is sold as a kit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Azido-haltiges Reagenz mit PEG-Abstandhalter und Sulfhydrylreaktivität. Die Verbindung ist bei längerer Lagerung nicht stabil und wird als Kit verkauft.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Das Kit besteht aus zwei Komponenten: a)1.1 eq. von Azido-PEG3-Amin als Öl; b)1.0 eq. von Maleimid-NHS-Ester als Feststoff.
Ein Azido-haltiges Reagenz mit PEG-Abstandhalter und Sulfhydrylreaktivität. Die Verbindung ist bei längerer Lagerung nicht stabil und wird als Kit verkauft.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Das Kit besteht aus zwei Komponenten: a)1.1 eq. von Azido-PEG3-Amin als Öl; b)1.0 eq. von Maleimid-NHS-Ester als Feststoff.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azido-PEG3-maleimide Kit |
Menge | 100 mg |
UN-Nummer | UN2735 |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
Formelmasse | 369.37 |