missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azithromycin B, TRC

Artikelnummer. 17954485
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17954485 10 mg 10 Milligramm
17954725 2.5 mg 2.50 Milligramm
17951725 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17954485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA92700510MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 307974-61-4
Summenformel C38H72N2O11
Molekulargewicht (g/mol) 732.99
Synonym 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-4,10-dihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3R,4R,5R,8R,10R,11R,12R,13S,14R)- (9CI), 3-Deoxyazithromycin, Azitromycin B, Azithromycin Imp. B (EP)
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Azithromycin B
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.