Learn More
Azlon™ Ersatz-Absperrhahn für Büretten aus Acryl
Für den Einsatz mit Büretten der Klasse B aus Acryl mit PMP-/PE-Absperrhähnen
Marke: Azlon SWQ030TAR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Die Drehbarkeit um 90° macht die Absperrhähne sowohl für Links- als auch für Rechtshänder tauglich
- Die Absperrhähne können zur leichteren Reinigung abgenommen werden
Spezifikation
Produkttyp: Ersatz-Sperrhahn | |
Acryl | |
BDH118T und 124T Acryl-Büretten |