Learn More
Azlon™ Gassteigrohr
Konstruktion aus Polypropylen. Der Azlon™ Gaszufuhrschlauch ist der ideale Ersatz für fragile Glasröhrchen.
Marke:  Azlon DT009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Artikelnummer. 15738017
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgekrümmte, starre Zufuhrrohre aus Polypropylen
  • Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Geeignet für viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglas-Seitenarm
236 mm
-20 °C
135 °C
Polypropylen
Viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
5