missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HORIZONTAL PIPETTE RACK PE .

White moulded polyethylene rack that will support 12 pipettes over 200mm long

Marke:  Azlon SWP038

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg

Artikelnummer. 10064524

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • White molded polyethylene rack
  • Will support 12 pipettes over 200mm long
  • Very stable
  • Supplied as a kit of two end pieces and three connecting rods for easy push fit assembly
Spezifikation

Spezifikation

Pipette Rack
White
Pipettes (12 over 200 mm long)
HDPE
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote