Learn More
Azlon™ Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit blauen Schraubverschlüssen
Catalog Number p-8001793
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diese leichten quadratischen Flaschen eignen sich zur Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen. Azlon™ quadratische HDPE-lichtdurchlässige graduierte Flaschen mit blauen Schraubverschlüssen verfügen über eingeprägte Graduierungen und einen breiten Hals für einfaches Befüllen und Entleeren. Ideal für Pulver.
  • Platzsparende Bauweise
  • Leichte quadratische Flaschen mit Stopfendichtung und blauem Schraubverschluss
  • Eingeprägte Graduierungen für ungefähre Volumenmessung
  • Hals mit Innendurchmesser: 58 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 120 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung für flüssige oder Feststoffe
Enthält Verschlusskappe mit Dichtring und blauer Schraubverschluss
Material HDPE
Länge (metrisch) 75 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung
Breite (metrisch) 75 mm
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weite