Learn More
Azlon™ HDPE-Gläser mit weitem Hals
Ideal für die Verwendung mit Pulvern und Feststoffen.
Marke:  Azlon BGE714
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16337817
  • 311.02 € / 60 Packungen
Voraussichtliches Versanddatum: 25-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliRundflaschen mit Steckverschluss und Schraubverschluss/liliWeiter Hals zum einfacheren Befüllen und Ausgießen/lili1000 ml, 1500 ml und 2000 ml-Gefäße eignen sich gemäß den US-Vorschriften der FDA für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt/liliGroßpackungen und Laborpackungen werden mit Stopfen und Kappen geliefert, die auf die Flaschen aufgebracht werden/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Dichtring, Schraube
184 mm
Rund
Plug Seal and Screw Cap
Großpackungen
Weithals-Gläser
112 mm
Weit
1500 ml
HDPE
60/Pckg.
0.06 kg