Learn More
Azlon™ HDPE-Gläser mit weitem Hals
Ideal für die Verwendung mit Pulvern und Feststoffen.
26.55 € - 1255.00 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Mit Stopfenversiegelung und Schraubverschluss |
---|---|
Produkttyp | Weithals-Gläser |
Enthält | Plug Seal and Screw Cap |
Material | HDPE |
Öffnung | Wide |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15511372
|
Azlon
BGE702P |
65 ml | 10/Pckg. | Laborpackungen |
33.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15737977
|
Azlon
BGE712 |
1000 ml | 80/Pckg. | Großpackungen |
451.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16337817
|
Azlon
BGE714 |
1500 ml | 60/Pckg. | Großpackungen |
490.00 €
60 Packungen |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15531372
|
Azlon
BGE706P |
120 ml | 10/Pckg. | Laborpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15707977
|
Azlon
BGE706 |
120 ml | 500/Pckg. | Großpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15541372
|
Azlon
BGE708P |
250 ml | 10/Pckg. | Laborpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15717977
|
Azlon
BGE708 |
250 ml | 300/Pckg. | Großpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15551372
|
Azlon
BGE710P |
500 ml | 10/Pckg. | Laborpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15727977
|
Azlon
BGE710 |
500 ml | 150/Pckg. | Großpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15561372
|
Azlon
BGE712P |
1000 ml | 5/Pckg. | Laborpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15521372
|
Azlon
BGE704P |
70 ml | 400/Pckg. | Laborpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15571372
|
Azlon
BGE714P |
1500 ml | 5/Pckg. | Laborpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15747977
|
Azlon
BGE714 |
1500 ml | 60/Pckg. | Großpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15797967
|
Azlon
BGE704 |
70 ml | 10/Pckg. | Großpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15581372
|
Azlon
BGE716P |
2000 ml | 5/Pckg. | Laborpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15757977
|
Azlon
BGE716 |
2000 ml | 40/Pckg. | Großpackungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Rundflaschen mit Steckverschluss und Schraubverschluss
- Weiter Hals zum einfacheren Befüllen und Ausgießen
- 1000 ml, 1500 ml und 2000 ml-Gefäße eignen sich gemäß den US-Vorschriften der FDA für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Großpackungen und Laborpackungen werden mit Stopfen und Kappen geliefert, die auf die Flaschen aufgebracht werden
Spezifikation
Mit Stopfenversiegelung und Schraubverschluss | |
Plug Seal and Screw Cap | |
Wide |
Weithals-Gläser | |
HDPE | |
Round |