Learn More
- Home
- Products
- Flaschen, Gefäße und Kannen
- Flaschen
- Spritzflaschen
- Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
Artikelnummer. 12357512| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Chemical Label | Beschreibung | Verschlussfarbe | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12357512 | 500 ml | Ethanol | Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch | Orange | 5 Stück |
| 12116230 | 250 ml | I.M.S. | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Gelb | 5 Stück |
| 11373514 | 250 ml | Aceton | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Rot | 5 Stück |
| 12126230 | 250 ml | Ethanol | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Orange | 5 Stück |
| 11383514 | 250 ml | Methanol | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Grün | 5 Stück |
| 12196220 | 250 ml | Isopropanol | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Blau | 5 Stück |
| 15307037 | 500 ml | Aceton | Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch | Rot | 5 Stück |
| 12327512 | 500 ml | Aceton | Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch | Rot | 5 Stück |
| 15387037 | 500 ml | Ethanol | Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch | Orange | 5 Stück |
| 15367037 | 500 ml | Methanol | Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch | Grün | 5 Stück |
| 15337037 | 500 ml | Ethanol | Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch | Orange | 5 Stück |
| 11329643 | 500 ml | Aceton | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Rot | 5 Stück |
| 15317037 | 500 ml | Methanol | Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch | Grün | 5 Stück |
| 15357037 | 500 ml | Aceton | Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch | Rot | 5 Stück |
| 15377037 | 500 ml | Isopropanol | Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch | Blau | 5 Stück |
| 12397512 | 500 ml | Methanol | Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch | Grün | 5 Stück |
| 15327037 | 500 ml | Isopropanol | Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch | Blau | 5 Stück |
| 12550456 | 500 ml | Methanol | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Grün | 5 Stück |
| 11393514 | 500 ml | I. M. S. | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Gelb | 5 Stück |
| 11303524 | 500 ml | Isopropanol | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Blau | 5 Stück |
| 11349643 | 500 ml | Ethanol | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Orange | 5 Stück |
| 10623801 | 500 ml | Aceton | Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Rot | 5 Stück |
Beschreibung
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
- Weithals-Spritzflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das Lösungsmittelleckagen verhindert
- Unlöschbar in mehreren Sprachen bedruckt (je nach Region)
- Mit global harmonisierten Symbolen, NFPA-Warndiamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Beschreibung | Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Höhe (metrisch) | 163 mm |
| Chemical Label | Ethanol |
| Durchmesser (metrisch) | 75 mm |