Learn More
Azlon™ Azlon™ mehrsprachig bedruckte LDPE-Spritzflaschen
Catalog Number 12186220
49.32 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Beschreibung:
Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch
Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen. Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen.Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
  • Mehrsprachig bedruckte Weithals-Spritzflaschen
  • Unlöschbar bedruckt
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Erhältlich mit Etiketten für drei verschiedenen Wässer und fünf Lösungsmittel
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Verschlusskappe ohne Belüftung
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Höhe (metrisch) 140 mm
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Chemical Label Isopropanol
Produkttyp Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Enthält Blauer Polypropylenverschluss
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) – 50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch