Learn More
Azlon™ Azlon™ mehrsprachig bedruckte LDPE-Spritzflaschen
43.91 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Beschreibung:
Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch
Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Beschreibung
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen.Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
Spritzflasche, Weithals, mehrsprachig beschriftet, Driplok-Ventilbelüftung, beschriftet
• Mehrsprachig beschriftete Weithals-Spritzflasche mit patentiertem Driplok- Sicherheitsventil, das das Tropfen von Lösungsmitteln verhindert
• Auswahl aus fünf Lösungsmittel-Etiketten einschl. neues global harmon. System, FPAGefahrendiamant, Risikohinweisen und Sicherheitsinformationen
• Geliefert mit aufgebrachten farbcodierten, einteiligen, formbeständigen PPVerschlüssen
• Spritzverschluss ermöglicht präzise Dosierung
• Mehrsprachig beschriftete Weithals-Spritzflasche mit patentiertem Driplok- Sicherheitsventil, das das Tropfen von Lösungsmitteln verhindert
• Auswahl aus fünf Lösungsmittel-Etiketten einschl. neues global harmon. System, FPAGefahrendiamant, Risikohinweisen und Sicherheitsinformationen
• Geliefert mit aufgebrachten farbcodierten, einteiligen, formbeständigen PPVerschlüssen
• Spritzverschluss ermöglicht präzise Dosierung
Spezifikation
Chemical Label | Destilliertes Wasser |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Beschreibung | Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch |
Material | LDPE |