Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Catalog Number 10004564
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
125 ml
150 mL
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Runde Polypropylen-Enghalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Durchscheinende, starre Polypropylenflaschen mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Großpackungen enthalten eine gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.11 in.
Höhe (metrisch) 80 mm
Dispensierung durch den Verschluss No
Produkttyp Narrow Neck Round Bottle
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2.02 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17 mm
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Rund