Learn More
Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Código de producto. 12571506
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65mm
80mm
100 mm
120mm
150 mm
290mm
420 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35mm
36 mm
48 mm
Höhe (metrisch):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Oberer Durchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel Höhe (metrisch) unitSize
12571506 120mm 30 mm 106 mm -
10589730 150 mm 36 mm 135 mm 5 Stück
12030783 290mm 35mm 208 mm 1 Stück
12040783 420 mm 48 mm 270 mm 1 Stück
12074628 65mm 18 mm 69 mm 5 Stück
12561506 80mm 22 mm 74 mm 5 Stück
12054638 100 mm 26 mm 90 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12571506 Proveedor Azlon N.º de proveedor FWC208
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Aus langlebigem, leichten Polypropylen. Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen besticht durch einen Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt. Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
Aus langlebigem, leichtem Polypropylen.Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen verfügt über Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt.Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
  • Leichtgewichtiger Pulvertrichter aus Polypropylen
  • Bruchsicher im normalen Gebrauch
  • Parallelschaft minimiert „Überbrückung“ von Pulver für verbesserten Durchfluss
  • Oberteile mit vertikalen Seiten bei den zwei größten Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oberer Durchmesser (metrisch) 120mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 30 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 106 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.