Learn More
Azlon™ Sterilisationswanne aus Polypropylen
Rechteckige Sterilisationswannen
11.10 € - 57.95 €
Spezifikation
Material Polypropylene
Typ Sterilizing Tray
Anzahl pro Packung 1
Form Rectangular
Autoklavierbar Autoclavable
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12074588
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
TWR204
10 L 390 x 290 mm
57.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12053974
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
TWR202
1 L 210 x 122 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Robust und tief zur Aufnahme einer Vielzahl von Geräten usw.
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylene
1
Autoclavable
Sterilizing Tray
Rectangular