Learn More
Azlon™ Ersatz-Absperrhahn für Büretten aus Acryl
Für den Einsatz mit Büretten der Klasse B aus Acryl mit PMP-/PE-Absperrhähnen
16.80 € - 22.30 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12401031
|
Azlon
SWQ028T |
BDH112T Acryl-Bürette |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12411031
|
Azlon
SWQ030TAR |
BDH118T und 124T Acryl-Büretten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Die Drehbarkeit um 90° macht die Absperrhähne sowohl für Links- als auch für Rechtshänder tauglich
- Die Absperrhähne können zur leichteren Reinigung abgenommen werden
Spezifikation
Acrylglas |