Learn More
Azobenzol, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azobenzol wird verwendet, um Liganden zu konstruieren, die an Photoschalter gebunden sind, um die Proteinaktivität ein- und auszuschalten. Es wird auch verwendet, um die extrazelluläre oder intrazelluläre Konzentration von aktiven Molekülen zu erhöhen, um den Wirkmechanismus von sympathischen und parasympathischen Neuromediatoren zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Benzol und Eisessig. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Luft- und lichtempfindlich.
Azobenzol wird verwendet, um Liganden zu konstruieren, die an Photoschalter gebunden sind, um die Proteinaktivität ein- und auszuschalten. Es wird auch verwendet, um die extrazelluläre oder intrazelluläre Konzentration von aktiven Molekülen zu erhöhen, um den Wirkmechanismus von sympathischen und parasympathischen Neuromediatoren zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Benzol und Eisessig. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Luft- und lichtempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azobenzene |
Schmelzpunkt | 65°C to 69°C |
Dichte | 1.203 |
Siedepunkt | 293°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Merck Index | 14,917 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water. |
Formelmasse | 182.23 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.