Learn More
Azomethin-H Mononatrium (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azomethine-H Monosodium |
| CAS | 5941-07-1 |
| Summenformel | C17H12NNaO8S2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-5-(salicylidene-amino)-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Monosodium, 4-Hydroxy-5-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 4-Hydroxy-5-(salicylideneamino)-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Monosodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H13NO8S2.Na/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OC1=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC2=CC(S(=O)(O)=O)=CC(/N=C/C3=C(O)C=CC=C3)=C21 |
| IUPAC-Name | Natrium;5-Hydroxy-4-[(2-hydroxyphenyl)methylidenamino]-7-sulfonaphthalin-2-sulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 445.4 |
| Formelmasse | 444.9902 |