Learn More
Azomethin H, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437532 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11437532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215416910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5941-07-1
Summenformel C17H14NNaO9S2
Molekulargewicht (g/mol) 463.41
MDL-Nummer MFCD00149588
InChI-Schlüssel BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Synonym 8-Hydroxy-1 -(salicylidenamino)naphthalin-3, 6 Disulfonsäure Mononatriumsalz, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylidenamino)-Naphthalen-2, 7-Disulfonsäure Mononatriumsalzhydrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azomethin H
Namenshinweis Chemie
Prozentgehaltsbereich 1.04
Extinktionskoeffizient Extinktionskoeffizient max.: 237 nm C = 0.01 % ≥50, 000 (Lit.)
SMILES C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na]
IUPAC-Name 4-Hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]naphthalen-2,7-Disulfonsäure; Natrium
PubChem CID 123134089
Formelmasse 423.4
Farbe Orange
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate