Learn More
Azur A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453949
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453949 25 g 25 Gramm
15463949 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61346.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Färben von Zellgranulaten und Geweben
For staining cell granules and tissues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-53-3
Summenformel C14H14ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 291.797
MDL-Nummer MFCD00012112
InChI-Schlüssel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52005
PubChem CID 13735
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure A
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Beilstein 3922287
Merck Index 14,927
Formelmasse 291.8
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver