Learn More
Azur C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426439
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426439 1 g 1 Gramm
15436439 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64515.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-57-7
Summenformel C13H12ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 277.77
MDL-Nummer MFCD00067677
InChI-Schlüssel DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Methylazan;Chlorid
SMILES C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure C
Beilstein 4060661
Merck Index 14,929
Formelmasse 277.78
Farbe Schwarz oder grün
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver