Learn More
Azur I, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Azure B is used for staining semi-thin sections of plant tissue. This dye is also useful in the NCCLS method for blood smears and Lillie's modified Nocht's method for paraffin sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azure B wird zum Färben von halbdünnen Schnitten aus pflanzlichem Gewebe verwendet. Dieser Farbstoff ist auch bei der NCCLS-Methode für Blutausstriche und bei Lilli′es modifizierter Noch-Ts′-Methode für Paraffinschnitte nützlich.
Löslichkeit
Löslich in 1 mg/ml Wasser. Kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Azure B wird zum Färben von halbdünnen Schnitten aus pflanzlichem Gewebe verwendet. Dieser Farbstoff ist auch bei der NCCLS-Methode für Blutausstriche und bei Lilli′es modifizierter Noch-Ts′-Methode für Paraffinschnitte nützlich.
Löslichkeit
Löslich in 1 mg/ml Wasser. Kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azure I |
Schmelzpunkt | ∼205°C (decomposition) |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3922630 |
Merck Index | 14,6058 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 1mg/ml water. Sparingly soluble in alcohol. |
Formelmasse | 305.83 |